Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité Goggle Gear™ 500
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Lunettes-masques de sécurité 500
Descrizione
- Conception slim-line légère et moderne pour un excellent ajustement
- Bandeau en nylon élastique facile à ajuster pour plus de stabilité et de confort
- Cliquet pivotant pour un réglage personnel pratique
- Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
- Le revêtement résiste au lavage, au trempage dans l’eau de Javel ou à l’utilisation de lingettes d’alcool sans perte de performances
- Insert spécial de prescription 3M™ Goggle Gear disponible
- Offre une excellente protection contre les rayons UV
- Marquage de verre : 2C-1,2 3M 1 BT KN
- Marquage de monture : 3M EN 166 3 4 BT CE
- Protection contre les grandes particules de poussière (3)
- Protection contre les gouttelettes liquides (4)
Compliance
Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3.
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
| Revêtement de la lentille | Anti-buée |
| Teinte de la lentille | Clear |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Couleur de la monture | Rouge |
| Modèle | GG501SGAF |
| Détails de ventilation | Ventilé |
| Matériau | Polycarbonate |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto