Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek 500 avec fermeture éclair
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™, avec fermeture éclair et poches, est composée de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
73.40€ - 361.00€
Spécification
Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
---|---|
Sexe | Unisex |
Jetable | Limited-use |
Stérilité | Non-sterile |
Résistance | Résistance aux produits chimiques |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11925864
|
DuPont™
D13398951 |
Grande taille |
361.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12332249
|
DuPont™
D13495983 |
75.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11723123
|
DuPont™
D13496004 |
S |
361.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12362249
|
DuPont™
D13495948 |
2XL |
75.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12352249
|
DuPont™
D13398984 |
XL |
73.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Chemical Resistant Lab Coat | |
Limited-use | |
Résistance aux produits chimiques |
Unisex | |
Non-sterile | |
Manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement/élimination de l’amiante et du plomb, opérations/entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général, entre autres |