Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek 500 avec fermeture éclair
Click to view available options
Dimensions:
S
Grande taille
XL
2XL
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Specifications
Specifications
| Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Limited-use |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Résistance aux produits chimiques |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction