Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek 500 avec fermeture éclair
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Grande taille
XL
2XL
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire Tyvek |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Limited-use |
Stérilité | Non stérile |
Résistance | Résistance aux produits chimiques |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek 500 avec fermeture éclair >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu