Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing provides an excellent barrier from microbial contamination
505.00€ - 2745.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
Type de bouchon | Scellage à chaud ou adhésif |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17797847
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK04 |
500 pi x 4 po |
505.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17707857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK06 |
500 pi x 6 po |
630.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17707807
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTTVK09 |
500 pi x 9 po |
945.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17717857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK12 |
500 pi x 12 po |
1265.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17727857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK14 |
500 pi x 14 po |
1575.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17737857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK18 |
500 pi x 18 po |
1925.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17747857
|
Keystone Cleanroom Products
BBTMGTVK24 |
500 pi x 24 po |
2745.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ideal for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or for when packaging requires surface sanitization after sterilization
- Made from DuPont Tyvek™ and a polyester-based flexible film that is designed to be autoclaved
- Tubing is lint-free, extremely tough, moisture, and puncture resistant
- Tyvek™ side offers high breathability while providing an excellent barrier from microbial contamination
- Clear film side offers excellent clarity along with strength and durability
- Presented on a clean, plastic core to minimize the possible introduction of cellulose particles
- Should be heat sealed closed using a validate-able impulse, or continuous band heat sealer. Can be taped closed when necessary.
- No airborne particulates are generated when the peel-able seals are opened
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Peelable seals facilitate good aseptic technique and presentation of sterilized contents
Spécification
Autoclavable | |
Scellage à chaud ou adhésif | |
Stérilisation à la vapeur |
Certificat de conformité (COC) | |
Blanc | |
HDPE |