Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing provides an excellent barrier from microbial contamination
Marque: Keystone Cleanroom Products BBMGTTVK09
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
- Fabriqué à partir de Tyvek™ DuPont et d’un film flexible en PE conçu pour être autoclavé
- La tubulure est non pelucheuse, extrêmement robuste et résistante à l’humidité et aux perforations
- Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
- Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
- Présentée sur un noyau en plastique propre afin de minimiser l’introduction possible de particules de cellulose
- Doit être thermoscellé à l’aide d’un thermoscellant à bande continue ou à impulsion valide. Peut être fermé avec de l’adhésif si nécessaire.
- Aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lorsque les joints pelables sont ouverts
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Les joints pelables permettent une bonne technique aseptique et la présentation des contenus stérilisés
Spécification
Autoclavable | |
Scellage à chaud ou adhésif | |
Stérilisation à la vapeur | |
500 pi x 9 po |
Certificat de conformité (COC) | |
Blanc | |
HDPE |