Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing provides an excellent barrier from microbial contamination
Marque:  Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK24
Informations supplémentaires : Poids : 10.43630kg
Code produit. 17747857
  • 2745.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Idéal pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
  • Fabriqué à partir de Tyvek™ DuPont et d’un film flexible en PE conçu pour être autoclavé
  • La tubulure est non pelucheuse, extrêmement robuste et résistante à l’humidité et aux perforations
  • Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
  • Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
  • Présentée sur un noyau en plastique propre afin de minimiser l’introduction possible de particules de cellulose
  • Doit être thermoscellé à l’aide d’un thermoscellant à bande continue ou à impulsion valide. Peut être fermé avec de l’adhésif si nécessaire.
  • Aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lorsque les joints pelables sont ouverts
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Les joints pelables permettent une bonne technique aseptique et la présentation des contenus stérilisés
Spécification
Spécification
Autoclavable
Scellage à chaud ou adhésif
Stérilisation à la vapeur
500 pi x 24 po
Certificat de conformité (COC)
Blanc
HDPE