Learn More
DuPont™ Combinaison Tyvek™ 600 Plus avec chaussettes
En PE haute densité Flashspun. DuPont™ Tyvek™ 600 Plus avec chaussettes est perméable à la vapeur d’air et d’eau, tout en repoussant les liquides et aérosols aqueux, et offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres.
Marque: DuPont™ D13495777
193.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24380" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat supplémentaire de chaussure montant jusqu’au genou.
- Disponible en blanc du S au XXXL.
- Robustesse et légèreté (<250 g par vêtement).
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec le masque.
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille.
- Les passe-pouces élastiques empêchent les manches de remonter.
Spécification
Combinaison à capuche | |
HDPE | |
Oui | |
Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de bottes | |
Capuche | |
Fermeture à glissière avec rabat autocollant et rabat-menton | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 | |
Pour les emplois de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité, les applications médicales et l'exposition aux risques biologiques. | |
80/Paquet |
S | |
Blanc | |
Élastique | |
passe pouce | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Rabat-menton auto-adhésif | |
84 à 92 cm | |
<250 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Combinaison Tyvek™ 600 Plus avec chaussettes > Taille : S
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu