Learn More
Thermo Scientific™ Tyrphostine AG-213, 97 %
Marque: Thermo Scientific™ J67345.MA
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
10 mg | |
Ambient temperatures | |
122520-86-9 | |
220,25g/mol | |
Solide |
Orange | |
97% | |
C10H8N2O2S | |
RG-50864; Tyrphostin 47 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.