Learn More
Thermo Scientific™ Tyrphostine AG-213, 97 %
105.00€ - 438.00€
Spécification
Description Orange
Contenu et stockage Ambient temperatures
Doser 97%
CAS 122520-86-9
Formule moléculaire C10H8N2O2S
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15458709
Afficher les documents
Thermo Scientific™
J67345.#0
5 mg N/A N/A N/A
15468709
Afficher les documents
Thermo Scientific™
J67345.MA
10 mg N/A N/A N/A
15478709
Afficher les documents
Thermo Scientific™
J67345.MB
25 mg N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Orange
97%
C10H8N2O2S
RG-50864; Tyrphostin 47
Ambient temperatures
122520-86-9
220,25g/mol
Pleine
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tyrphostine AG-213, 97 %