Learn More
Heidolph instruments Tubulure Tygon (standard)
Convient aux applications standard La tubulure standard Heidolph™ Tygon™ est durable et résistante.
17.00€ - 73.00€
Spécification
Type de produit | de dia. int. |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Thermoplastique |
Stérilité | Non stérile |
Hauteur (métrique) | 8,8 m Eau |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10085751
|
Heidolph instruments
525-63000-00 |
0,8 mm |
17.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10351632
|
Heidolph instruments
525-62000-00 |
7,9 mm |
73.00€
1m |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10209561
|
Heidolph instruments
525-64000-00 |
1,7 mm |
17.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10628582
|
Heidolph instruments
525-66000-00 |
3,1 mm |
35.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non toxique.
- Non oxydante.
- Bonne résistance aux acides, aux bases et aux milieux inorganiques.
- Très faible perméabilité aux gaz.
- Performance durable.
Spécification
de dia. int. | |
Thermoplastique | |
8,8 m Eau |
Autoclavable | |
Non stérile |