Learn More
Heidolph instruments Tubulure Tygon (standard)
Convient aux applications standard La tubulure standard Heidolph™ Tygon™ est durable et résistante.
Marque: Heidolph instruments 525-62000-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non toxique.
- Non oxydante.
- Bonne résistance aux acides, aux bases et aux milieux inorganiques.
- Très faible perméabilité aux gaz.
- Performance durable.
Spécification
de dia. int. | |
7,9 mm | |
12,9 mm | |
Pompes monocanal | |
Non stérile | |
0,8/1,8 bar |
Autoclavable | |
Thermoplastique | |
2,5 mil | |
1 de chaque | |
8,8 m Eau |