Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-750 4 + 750 ml
Améliorez la productivité de votre laboratoire grâce au rotor oscillant à godet Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml, qui offre une souplesse d’utilisation optimale à 4700 rpm.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003610
115.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11874451
  • 149.66€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Améliorez la productivité de votre laboratoire grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml, qui offre une souplesse d’utilisation optimale à 4700 tr/min.
Informations de commande :
Nacelles, couvercles et portoirs de microplaques vendus séparément. Corps du rotor (75003607) et accessoires à commander pour compléter le système. Joints toriques de rechange (jeu de quatre) : 75-003-610. Adaptateurs pour tubes également disponibles séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Inclut :
Manuel du rotor
Compatibles avec :
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R, et Thermo Scientific SL40/40R
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Joint torique de rechange
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Oui
Not Applicable
Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
Non autoclavable
Vidéos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific General purpose centrifuges Certified biocontainment with ClickSeal lids
      FDS
      Documents Certificats
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-750 4 + 750 ml > Joints toriques de rechange pour couvercles de nacelles rondes