Documents
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Prenez en charge une large variété de volumes d’échantillons et d’applications grâce au rotor oscillant à godet Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 75003657
115.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Prenez en charge une large variété de volumes d’échantillons et d’applications grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Informations de commande :
Nacelles et couvercles vendus séparément ; corps du rotor (75-003-629) et composants à commander pour compléter le système. Joints toriques de rechange (jeu de 4) : 75-003-657. Adaptateurs de tubes également disponibles séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
Joint torique de rechange | |
Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, Porton Down, Royaume-Uni | |
Set of 4 |
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall ST 16, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 et SL 16 | |
Oui |
Expire: 2025-05-01
Expire: 2025-12-31