Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Portoirs pour tubes à essai en PP à deux niveaux
Conçu pour résister à des températures élevées de l’eau pendant l’incubation.
42.50€ - 42.65€
Spécification
Comprend | Poignées au niveau des plaques d’extrémité |
---|---|
Array | 4 x 10 |
Matériau | PP |
Positions | 40 |
Forme | Rectangle |
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15500002
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18513-1640 |
Tubes (13 à 16 mm) | 16 mm |
42.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15375896
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18513-2040 |
Tubes (16 à 20 mm) | 20 mm |
42.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçu pour résister à des températures élevées de l’eau pendant l’incubation.
- Pour flacons à sérum, flacons RIA, flacons de réaction T3 ou T4, ou tout autre flacon / tube de même dimension
- Anti-rouille et anti-corrosion
- Léger
- Autoclavable
- Structure en PP
- Avec poignées au niveau des plaques d’extrémité
Spécification
Poignées au niveau des plaques d’extrémité | |
PP | |
Rectangle | |
254 x 111 x 89mm | |
10 po | |
4,37 po | |
3,5 in |
4 x 10 | |
40 | |
1/boîte | |
254 mm | |
111 mm | |
89 mm |