Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Portoirs pour tubes à essai en PP à deux niveaux
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (13 à 16 mm)
Tubes (16 à 20 mm)
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
16 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conçu pour résister à des températures élevées de l’eau pendant l’incubation.
- Pour flacons à sérum, flacons RIA, flacons de réaction T3 ou T4, ou tout autre flacon / tube de même dimension
- Anti-rouille et anti-corrosion
- Léger
- Autoclavable
- Structure en PP
- Avec poignées au niveau des plaques d’extrémité
Spécification
Spécification
| Comprend | Poignées au niveau des plaques d’extrémité |
| Type de produit | Rack à deux niveaux pour tubes |
| Array | 4 x 10 |
| Autoclavable | Autoclavable, vapeur à 121°C |
| Capacité | Tubes (13 à 16 mm) |
| Matériau | PP |
| Positions | 40 |
| Forme | Rectangle |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 254 x 111 x 89mm |
| Afficher plus |