Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Portoirs pour tubes à essai en PP à deux niveaux
Conçu pour résister à des températures élevées de l’eau pendant l’incubation.
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18513-2040
Code produit. 15375896
  • 42.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçu pour résister à des températures élevées de l’eau pendant l’incubation.
  • Pour flacons à sérum, flacons RIA, flacons de réaction T3 ou T4, ou tout autre flacon / tube de même dimension
  • Anti-rouille et anti-corrosion
  • Léger
  • Autoclavable
  • Structure en PP
  • Avec poignées au niveau des plaques d’extrémité
Spécification
Spécification
Poignées au niveau des plaques d’extrémité
4 x 10
Tubes (16 à 20 mm)
40
1/boîte
254 mm
111 mm
89 mm
20 mm
Portoir pour tubes à essai
Autoclavable
PP
Rectangle
254 x 111 x 89mm
10 po
4,37 po
3,5 in