Learn More
Oxyde de tungstène(IV), 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11323938
Oxyde de tungstène(IV), 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323938
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11323938
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040367.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tungsten(IV) oxide is used in the production of tungsten and tungstates, in alloys, in fire-proofing fabrics and as a ceramic pigment. It is used to study their chromism, photocatalysis and sensing capabilities. It is associated with rhenium trioxide particles and used for detection of protonatable, radical and precharged species under laser desorption ionization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-22-5
Formule moléculaire O2W
Poids moléculaire (g/mol) 215.84
Numéro MDL MFCD00049709
Clé InChI DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten dioxide, tungsten iv oxide, tungsten oxide wo2, acmc-1bqvs, tungsten iv oxide-w, tungsten iv oxide trace metals basis 5g, tungsten iv oxide,-100 mesh trace metals basisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 82850
Nom IUPAC Dioxottungstène
SMILES O=[W]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten(IV) oxide
Point de fusion 1500°C to 1600°C (in N2)
Forme physique Poudre maillée de -100
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in acid and potassium hydroxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 215.85
Densité 12.11 g/mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250931 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number040367.22,040367.06,040367.14
Numéro de lotR16I036 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/05/2022 Catalog Number040367.22,040367.06,040367.14
Numéro de lotG22M15 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040367.22,040367.06,040367.14
Numéro de lotI20Q055 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040367.22,040367.06,040367.14
Numéro de lotR07F047 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040367.22,040367.06,040367.14
Nom du produit
Oxyde de tungstène(IV), 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals >