Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Freezers - Boxed
Les congélateurs à usage général de la série TSG sont conçus avec les performances, la sécurité et les caractéristiques de qualité que vous attendez de Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ TSG400FESBV
3539.57 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les congélateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en pensant à vos besoins. La série TSG est idéale pour les demandes les plus exigeantes d’une utilisation quotidienne dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels qui stockent des réactifs, des milieux, des protéines et des échantillons utilisés quotidiennement dans le laboratoire.
Les congélateurs de la série TSG sont conçus en pensant à votre laboratoire, ce qui permet d’associer les performances, la sécurité et la qualité requises pour les applications de laboratoire quotidiennes.
- Large gamme de tailles allant de la porte pleine de 400 L à la double porte de 1 500 L.
- Fonctionnement silencieux < 50 dBA
- Intérieur et extérieur peints en blanc
- Dégivrage adaptatif
- Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
- Émission de chaleur faible
- Port d’accès arrière
- Verrou à clé
- LED sans mercure
- Réfrigérants hydrocarbures verts
- Contact pour report d’alarme à distance
Spécification
Série TSG Congélateur de laboratoire à usage général | |
-12°C à -30°C | |
Solide | |
Acier | |
Acier peint | |
30 kg | |
Oui | |
1 port d’accès arrière | |
Dégivrage adaptatif | |
493 x 500 x 1405 mm | |
Alarme | |
Compatible Smart-Vue Pro | |
230 V | |
50 Hz | |
R290 |
400 L | |
-20 °C | |
1 | |
Acier peint | |
4 réglages | |
CE | |
Microprocesseur numérique | |
36 mois | |
En boîte | |
650 x 600 x 1955 mm | |
Serrure | |
UE | |
230 V/50 Hz | |
Éconergétique | |
147 kg |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31