Learn More
Fisherbrand™ Cuve à gel verticale
Comprend un système de scellage compatible avec tous les principaux types de gels précoulés de 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm. Les joints ultra-souples en silicone pour cuve à gel verticale Fisherbrand™ et les barres de pression entourant les plaques de verre garantissent un coulage étanche du gel.
Marque: Fisherbrand™ VS10BI
Description
Comprend un système de scellage compatible avec tous les principaux types de gels précoulés de 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm. Le même insert est utilisé pour le coulage et le traitement du gel, aucun transfert de plaque de verre n’est nécessaire pendant le coulage du gel. L’insert contient des pinces coulissantes permettant une installation très rapide des gels précoulés et coulés à la main. Les joints ultra-souples en silicone et les barres de pression entourant les plaques de verre garantissent un coulage étanche du gel. Les plaques en verre épaisses de 2 mm permettent d’éviter la casse et possèdent des espaceurs liés pour plus de commodité. Des modules d’électrotransfert d’accessoires et de gel en tubes sont disponibles et utilisent le même réservoir externe et le même couvercle.- Construction moulée par injection, durable et étanche
- Compatible avec tous les gels prémoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
- Faibles volumes de tampon
- Exécuter jusqu’à quatre gels
- Modules interchangeables pour électrophorèse IEF/2D et électrotransfert dans un réservoir universel Pour mini SDS PAGE, PAGE native, gradient, seconde dimension et séparations d’acides nucléiques.
Spécification
Compatible avec tous les gels prémoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm | |
Module de transfert Verti-gel mini avec 4 cassettes et tampons fibreux | |
0.01 kg |
Vidéos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cuve à gel verticale > Poids : 0,1kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu