Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Freezers - Boxed
GREENER_CHOICE
Code produit. p-9379002 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 L
700 L
1500 L
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17187728
Marque: Thermo Scientific™ TSG1500FESBV
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs à usage général de la série TSG sont conçus avec les performances, la sécurité et les caractéristiques de qualité que vous attendez de Thermo Scientific™.
Les congélateurs de laboratoire à usage général Thermo Scientific™ série TSG sont conçus en pensant à vos besoins. La série TSG est idéale pour les demandes les plus exigeantes d’une utilisation quotidienne dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels qui stockent des réactifs, des milieux, des protéines et des échantillons utilisés quotidiennement dans le laboratoire.
Les congélateurs de la série TSG sont conçus en pensant à votre laboratoire, ce qui permet d’associer les performances, la sécurité et la qualité requises pour les applications de laboratoire quotidiennes.
  • Large gamme de tailles allant de la porte pleine de 400 L à la double porte de 1 500 L.
  • Fonctionnement silencieux < 50 dBA
  • Intérieur et extérieur peints en blanc
  • Dégivrage adaptatif
  • Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
  • Émission de chaleur faible
  • Port d’accès arrière
  • Verrou à clé
  • LED sans mercure
  • Réfrigérants hydrocarbures verts
  • Contact pour report d’alarme à distance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Série TSG Congélateur de laboratoire à usage général
Capacité (métrique) 1500 L
Gamme de températures -12°C à -30°C
Température (point de consigne) -20 °C
Modèle de porte Solide
No. of Doors 2
Matériau de la hotte Acier
Intérieur Acier peint
Étagères 8 réglages
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Certifications/Conformité CE
Roulettes Oui
Type de contrôle Commande par écran tactile avec protection par mot de passe
Ports 1 port d’accès arrière
Garantie 36 mois
Dégivrage Dégivrage adaptatif
Type d’emballage En boîte
Dimensions (P x l x H) intérieures 690 x 1300 x 1510 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 837 x 1440 x 2082 mm
Options de surveillance Alarme
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue Pro
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Fréquence 50 Hz
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (métrique) 263 kg