Learn More
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, ACS, 99,8-100,1 % (dosage, base séchée), Thermo Scientific Chemicals
Description
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as a buffer in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis. It acts as a precursor for the preparation of polymers, oxazolones and oxazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris(hydroxymethyl)aminomethane |
Point de fusion | 171°C to 172°C |
Densité | 1.353 g/mL |
Point d’ébullition | 219°C to 220°C (10 mmHg) |
Notes de pourcentage du dosage | (Dosage, base sèche) |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 741883 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Merck Index | 14,9772 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution. |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
T21H011 | Certificat d’analyse | 28/08/2024 | 031801.18,031801.30,031801.A1 |
X05I003 | Certificat d’analyse | 18/04/2024 | 031801.18,031801.30,031801.A1 |
10243337 | Certificat d’analyse | 09/09/2022 | 031801.18,031801.30,031801.A1 |
U19I032 | Certificat d’analyse | 30/08/2022 | 031801.18,031801.30,031801.A1 |
U17I028 | Certificat d’analyse | 24/08/2022 | 031801.18,031801.30,031801.A1 |