Learn More
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11448407
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448407
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11448407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18494.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tris(hydroxyméthyl)aminométhane est utilisé comme tampon dans les laboratoires de biochimie et de biologie moléculaire. En analyse chimique, il est utilisé comme étalon primaire pour normaliser les solutions acides. Il agit sur les membranes cellulaires pour augmenter leur perméabilité. Comme alternative au bicarbonate de sodium, il est utilisé dans le traitement de l’acidose métabolique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthylène glycol, le méthanol, l’éthanol, le diméthylformamide, l’acétone, l’acétate d’éthyle, l’huile d’olive, le chloroforme et dans solution alcaline.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris baseAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Point de fusion 168°C to 172°C
Densité 1.353
Point d’ébullition 219°C to 220°C (10 mmHg)
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Quantité 100 g
Beilstein 741883
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9772
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10202004 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/03/5525 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Numéro de lot10253010 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Numéro de lot10250374 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Numéro de lot5005H11M Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2022 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Numéro de lot10239259 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Nom du produit
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >