Description
Commonly used laboratory reagent. Highly water soluble. Working pH range 7 - 9. Used in buffer solutions such as Tris-buffered saline (TBS), Tris-acetate-ETDA (TAE) in combination with acetic acid and EDTA (Cat. No. 2811) and Tris-borate-EDTA in combination with boric acid and EDTA.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | TRIS base |
CAS | 77-86-1 |
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Quantité | 500 g |
Synonyme | trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
CID PubChem | 6503 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
TRIS base, Tocris Bioscience™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu