Learn More
Chlorhydrate de Tris, solution 1 M (pH 8,0 / biol. Biol.), Fisher BioReagents™ Code produit.: 10795104
Chlorhydrate de Tris, solution 1 M (pH 8,0 / biol. Biol.), Fisher BioReagents™
Code produit. 10795104
500 mL, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 10795104
Marque: Fisher BioReagents BP1758500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tris Hydrochloride, 1M Solution (pH 8.0/Mol. Biol.)
Tris est un composant tampon dans les procédures de biologie moléculaire, de culture tissulaire et d’électrophorèse. Ces solutions à 1 M de chlorhydrate de Tris à pH 8,0 sont pratiques et hautement purifiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1, 1185-53-1, 7732-18-5
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tris-HCl
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris Hydrochloride
Note relative au nom 1M Solution, pH 8.0
Couleur Sans désignation
Concentration 0,96 à 1,04 M
pH 10
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Qualité Biologie moléculaire
Nom du produit
Chlorhydrate de Tris, solution 1 M (pH 8,0 / biol. Biol.), Fisher BioReagents™ >