Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampon Tris-borate-EDTA, pour la biologie moléculaire, 10x, sans DNAse, sans RNAse ni protéase Code produit.: 10611662
Thermo Scientific Chemicals Tampon Tris-borate-EDTA, pour la biologie moléculaire, 10x, sans DNAse, sans RNAse ni protéase
Code produit. 10611662
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Code produit. 10611662
Marque: Thermo Scientific Chemicals 327330010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation, tampon pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris Borate EDTA buffer
Note relative au nom pH 8.3
CAS 610769-35-2
Couleur Incolore
pH 8.2 to 8.4 (25°C)
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire C14H30BN3O14
Numéro MDL MFCD00236358
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 04, 303
Merck Index 14, 9772
Synonyme 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
Clé InChI OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acide acétique ; Acide borique
Poids moléculaire (g/mol) 475.211
CID PubChem 21257725
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0459522 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number327330010
Numéro de lotA0459522 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog Number327330010
Numéro de lotA0389927 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number327330010
Numéro de lotA0404611 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number327330010
Numéro de lotA0441452 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/09/2022 Catalog Number
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris Borate EDTA buffer, 10x, DNase, RNase and Protease free
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Boric acid, EDTA
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tampon Tris-borate-EDTA, pour la biologie moléculaire, 10x, sans DNAse, sans RNAse ni protéase >