Learn More
Tris(2-cyanoéthyl)phosphine, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tris(2-cyanoethyl)phosphine is used to produce 3,3',3″-phosphanetriyl-tri-propionic acid and hydrochloride by heating. It will need reagent conc. aq. HCl with reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris(2-cyanoethyl)phosphine |
Point de fusion | 97°C to 98°C |
Point d’ébullition | 235°C (0.9 mmHg) |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN3464 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO,and DMF. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 193.19 |
Pourcentage de pureté | 94% |
Forme physique | Cristalline |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y15E012 | Certificat d’analyse | 13/01/2025 | 030165.03,030165.18,030165.09 |
T19E017 | Certificat d’analyse | 13/01/2025 | 030165.03,030165.18,030165.09 |
10243026 | Certificat d’analyse | 24/08/2022 | 030165.03,030165.18,030165.09 |
K15M21 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 030165.03,030165.18,030165.09 |
F03T059 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 030165.03,030165.18,030165.09 |