Learn More
Hydrochlorure d’hydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11458880
Hydrochlorure d’hydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458880
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11458880
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15398.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate d’hydroxylamine est un inhibiteur de la monomoamine oxydase. Il est utilisé dans la préparation des oxymes et des acides hydroxymiques en synthèse organique. Il fait office d’inhibiteur de copolymérisation. Il peut servir à éliminer le brome et le polybromure d’une solution lors de l’extraction de la lignine de la biomasse lignocellulosique. Il s’agit de la principale matière première utilisée dans la préparation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il joue un rôle crucial dans les industries du caoutchouc et du plastique en tant qu’antioxydant, accélérateur de vulcanisation et agent de récupération radicalaire. Il est également utilisé comme stabilisateur de couleur et additif d’émulsion dans les films couleur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’hydroxylamine est un inhibiteur de la monomoamine oxydase. Il est utilisé dans la préparation des oxymes et des acides hydroxymiques en synthèse organique. Il fait office d’inhibiteur de copolymérisation. Il peut servir à éliminer le brome et le polybromure d’une solution lors de l’extraction de la lignine de la biomasse lignocellulosique. Il s’agit de la principale matière première utilisée dans la préparation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il joue un rôle crucial dans les industries du caoutchouc et du plastique en tant qu’antioxydant, accélérateur de vulcanisation et agent de récupération radicalaire. Il est également utilisé comme stabilisateur de couleur et additif d’émulsion dans les films couleur.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le méthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, le pentachlorure phosphoreux, le calcium et le sulfate de cuivre(II) anhydre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hciAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 152°C (déc.)
pH 3,6
Quantité 100 g
Formule linéaire NH2OH·HCl
Numéro UN UN2923
Beilstein 3539763
Merck Index 14,4828
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,methanol and glycerol.
Poids de la formule 69.49
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Acidic
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.67
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253277 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2024 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36
Numéro de lot10250138 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36
Numéro de lot10247741 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/08/2023 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36
Numéro de lotW15I001 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/09/2022 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B,A15398.36
Numéro de lot5005H24T Type de certificatCertificat d’analyse Date18/08/2022 Catalog NumberA15398.0I,A15398.30,A15398.22,A15398.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydroxylamine, hydrochloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydrochlorure d’hydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >