Learn More
Trioctylphosphine, 90 %, qualité technique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10753152
Trioctylphosphine, 90 %, qualité technique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10753152
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 10753152
Marque: Thermo Scientific Acros 436461000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trioctylphosphine
CAS 4731-53-7
Couleur Blanc
Densité 0.8310g/mL
Point d’ébullition 240.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 147°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C24H51P
Indice de réfraction 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.831
Synonyme trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Clé InChI RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Nom IUPAC trioctylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 370.64
CID PubChem 20851
Poids de la formule 370.64
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0449394 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number436461000
Numéro de lotA0449394 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2024 Catalog Number436461000
Numéro de lotA0447031 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/11/2023 Catalog Number436461000
Numéro de lotA0436179 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number436461000
Numéro de lotA0401410 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number436461000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trioctylphosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trioctyl-Phosphine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trioctylphosphine, 90 %, qualité technique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >