Learn More
Triméthylsilylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
75.17€ - 511.55€
Identifiants chimiques
CAS | 1066-54-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.22 |
Numéro MDL | MFCD00008569 |
Clé InChI | CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene |
CID PubChem | 66111 |
Nom IUPAC | éthynyl(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C#C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10123790
|
Thermo Scientific Acros
203570050 |
5 g | Flacon en verre |
75.17€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10421251
|
Thermo Scientific Acros
203570250 |
25 g | Flacon en verre |
192.96€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10206133
|
Thermo Scientific Acros
203571000 |
100 g | Flacon en verre |
511.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1066-54-2 | |
98.22 | |
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N | |
66111 | |
C[Si](C)(C)C#C |
C5H10Si | |
MFCD00008569 | |
trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene | |
éthynyl(triméthyl)silane |
Spécification
Trimethylsilylacetylene | |
Incolore | |
53°C | |
Authentique | |
C5H10Si | |
1.3873 to 1.3903 | |
0.69 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C[Si](C)(C)C#C | |
98.22 | |
98.22 | |
Liquide |
1066-54-2 | |
0.6900g/mL | |
-34°C | |
98% | |
(CH3)3SiC∽CH | |
MFCD00008569 | |
trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene | |
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N | |
éthynyl(triméthyl)silane | |
66111 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-919-9
- Trimethylsilylacetylene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Research Use Only