Learn More
Triméthylsilylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10206133
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-54-2
Formule moléculaire C5H10Si
Poids moléculaire (g/mol) 98.22
Numéro MDL MFCD00008569
Clé InChI CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
CID PubChem 66111
Nom IUPAC ethynyltrimethylsilane
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilylacetylene
Couleur Incolore
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 53°C
Point d’éclair -34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiC∽CH
Indice de réfraction 1.3873 to 1.3903
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 98.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethylsilylacetylene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.