Learn More
Triméthylsilylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10123790
Triméthylsilylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10123790
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10123790
Marque: Thermo Scientific Acros 203570050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-54-2
Formule moléculaire C5H10Si
Poids moléculaire (g/mol) 98.22
Numéro MDL MFCD00008569
Clé InChI CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetyleneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 66111
Nom IUPAC éthynyl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilylacetylene
Couleur Incolore
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 53°C
Point d’éclair -34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiC∽CH
Indice de réfraction 1.3873 to 1.3903
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 98.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0436388 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number203570050,203571000,203570250
Numéro de lotA0467056 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number203570050,203571000,203570250
Numéro de lotA0436388 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number203570050,203571000,203570250
Numéro de lotA0417775 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2021 Catalog Number203570050,203571000,203570250
Numéro de lotA0377262 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2021 Catalog Number203570050,203571000,203570250
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilylacetylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Nom du produit
Triméthylsilylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >