Learn More
Triéthylamine, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical™ Code produit.: 10224020
Triéthylamine, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10224020
1 l, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10224020
Marque: Fisher Chemical T/3201/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Triéthylamine, certifiée AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Numéro MDL 9051
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triéthylamine, éthanamine, n,n-diéthyl, diéthylamino éthane, triaéthylamine, amine triéthylique, n,n,n-triéthylamine, diéthylaminoéthane, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI : 35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
pH 12,4
Point d’ébullition 90°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 l
Densité de vapeur 3.5
Poids de la formule 101.19 g/mol
Tension de vapeur 69 mbar à 20°C
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525339 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberT/3201/25,T/3201/PB17,T/3201/15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Triéthylamine, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical™ >