Learn More
Triéthylamine, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10417152 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Code produit. 10417152
Marque: Fisher Chemical T/3201/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Triéthylamine, certifiée AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Numéro MDL 9051
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
pH 12.4
Point d’ébullition 90°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 3.5
Poids de la formule 101.19g/mol
Tension de vapeur 69mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.