Learn More
Tricyclohexylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10230041
Tricyclohexylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10230041
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10230041
Marque: Thermo Scientific Acros 421610050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2622-14-2
Formule moléculaire C18H33P
Poids moléculaire (g/mol) 280.42
Numéro MDL MFCD00003853
Clé InChI WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentrationAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 75806
Nom IUPAC tricyclohexylphosphane
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricyclohexylphosphine
Point de fusion 77.0°C to 83.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 16, IV, 947
Merck Index 10, 9456
Poids de la formule 280.42
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0446115 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number421610050,421610250,421610010
Numéro de lotA0457176 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog Number421610050,421610250,421610010
Numéro de lotA0457515 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2023 Catalog Number421610050,421610250,421610010
Numéro de lotA0397216 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number421610050,421610250,421610010
Numéro de lotA0443489 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2022 Catalog Number421610050,421610250,421610010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tricyclohexyl phosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Tricyclohexylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >