Learn More
Citrate de tri-sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
83.75€ - 327.00€
Identifiants chimiques
CAS 6132-04-3
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Numéro MDL 150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme citrate trisodique dihydraté, citrate de sodium dihydraté, citrate de sodium tribasique dihydraté, citrate de sodium hydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté, sel trisodique d’acide citrique dihydraté, acide citrique, sel trisodique dihydraté, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium dihydraté, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI : 32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10396430
Afficher les documents
Fisher Chemical
S/3320/53
500 g Récipient de poudre en plastique
83.75€
500g
10112880
Afficher les documents
Fisher Chemical
S/3320/60
1 kg Récipient de poudre en plastique
133.00€
1kg
10666462
Afficher les documents
Fisher Chemical
S/3320/65
5 kg Récipient en plastique
327.00€
5kg
Description
Description
Citrate de tri-sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP
Spécification
Identifiants chimiques
6132-04-3
294.10
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
71474
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
C6H9Na3O9
150031
citrate trisodique dihydraté, citrate de sodium dihydraté, citrate de sodium tribasique dihydraté, citrate de sodium hydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté, sel trisodique d’acide citrique dihydraté, acide citrique, sel trisodique dihydraté, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium dihydraté, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CHEBI : 32142
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
> 300°C
Blanc
Solide
150031
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
71474
294.09 g/mol
6132-04-3
8,4
C6H9Na3O9
citrate trisodique dihydraté, citrate de sodium dihydraté, citrate de sodium tribasique dihydraté, citrate de sodium hydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté, sel trisodique d’acide citrique dihydraté, acide citrique, sel trisodique dihydraté, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium dihydraté, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
294.10
CHEBI : 32142
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate