Learn More
Citrate de tri-sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit. 10112880 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10112880
Marque: Fisher Chemical S/3320/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Citrate de tri-sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Numéro MDL 150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme citrate trisodique dihydraté, citrate de sodium dihydraté, citrate de sodium tribasique dihydraté, citrate de sodium hydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté, sel trisodique d’acide citrique dihydraté, acide citrique, sel trisodique dihydraté, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium dihydraté, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI : 32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
pH 8,4
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 294.09 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique