Learn More
Citrate de tri-sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
Description
Citrate de tri-sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP
Spécification
Spécification
| Point de fusion | >300°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 8.4 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 5 kg |
| Poids de la formule | 294.09g/mol |
| Conditionnement | Récipient en plastique |