Learn More
Hydrure de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.87€ - 431.15€
Identifiants chimiques
CAS | 688-73-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H27Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.058 |
Numéro MDL | MFCD00009416 |
Clé InChI | PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin |
CID PubChem | 3032732 |
Nom IUPAC | Tributylétain |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)CCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantity & Availability | |||||
11453900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13298.09 |
10 g |
54.87€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440883
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13298.14 |
25 g |
96.38€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13298.18 |
50 g |
173.87€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450883
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13298.22 |
100 g |
251.25€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13298.30 |
250 g |
431.15€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tri-n-butyltin hydride is used as a radical reagent in reductive cleavage, radical dehalogenation and intramolecular radical cyclization. It also promotes intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Further, it acts as a reducing agent for the conversion of alkyl halides to hydrocarbons. In addition to this, it is used in a veterinary anthelmintic for poultry and an intermediate to make other butyltin compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydrure de tri-n-butylétain est utilisé comme réactif radicalaire dans le clivage réductif, la déshalogénation radicalaire et la cyclisation des radicaux intramoléculaires. Il favorise également la cyclisation intramoléculaire conduisant au système de composés cycliques d’isoxazolo-benzaulène. De plus, il agit comme agent réducteur pour la conversion des halogénures d’alkyle en hydrocarbures. En outre, il est utilisé dans un anthelmintique vétérinaire pour la volaille et dans un intermédiaire pour fabriquer d’autres composés de butylétain
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
Chemical Identifiers
688-73-3 | |
290.058 | |
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N | |
3032732 | |
CCCC[Sn](CCCC)CCCC |
C12H27Sn | |
MFCD00009416 | |
tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin | |
Tributylétain |
Specifications
Tri-n-butyltin hydride | |
0°C to 1°C | |
68°C to 74°C (0.3 mmHg) | |
Odorless | |
1.473 | |
UN2929 | |
Air sensitive; May form a precipitate | |
Immiscible with water. | |
CCCC[Sn](CCCC)CCCC | |
290.058 | |
291.07 |
688-73-3 | |
1.098 | |
40°C (104°F) | |
C12H27Sn | |
MFCD00009416 | |
3587329 | |
tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin | |
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N | |
Tributylétain | |
3032732 | |
97% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H301-H372-H226-H312-H315-H319
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Flammable liquid and vapour.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H317-H319-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-704-4
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : −30° à −10°C