Learn More
Hydrure de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tri-n-butyltin hydride is used as a radical reagent in reductive cleavage, radical dehalogenation and intramolecular radical cyclization. It also promotes intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Further, it acts as a reducing agent for the conversion of alkyl halides to hydrocarbons. In addition to this, it is used in a veterinary anthelmintic for poultry and an intermediate to make other butyltin compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydrure de tri-n-butylétain est utilisé comme réactif radicalaire dans le clivage réductif, la déshalogénation radicalaire et la cyclisation des radicaux intramoléculaires. Il favorise également la cyclisation intramoléculaire conduisant au système de composés cycliques d’isoxazolo-benzaulène. De plus, il agit comme agent réducteur pour la conversion des halogénures d’alkyle en hydrocarbures. En outre, il est utilisé dans un anthelmintique vétérinaire pour la volaille et dans un intermédiaire pour fabriquer d’autres composés de butylétain
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tri-n-butyltin hydride |
Point de fusion | 0°C to 1°C |
Densité | 1.098 |
Point d’ébullition | 68°C to 74°C (0.3 mmHg) |
Point d’éclair | 40°C (104°F) |
Odeur | Odorless |
Indice de réfraction | 1.473 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2929 |
Beilstein | 3587329 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251492 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A13298.18,A13298.14,A13298.22,A13298.30,A13298.09 |
10249307 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | A13298.18,A13298.14,A13298.22,A13298.30,A13298.09 |
10239836 | Certificat d’analyse | 20/12/2023 | A13298.18,A13298.14,A13298.22,A13298.30,A13298.09 |
10240065 | Certificat d’analyse | 05/09/2023 | A13298.18,A13298.14,A13298.22,A13298.30,A13298.09 |
A0446247 | Certificat d’analyse | 05/09/2023 | A13298.18,A13298.14,A13298.22,A13298.30,A13298.09 |