Learn More
Hydrure de tri-n-butylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450883
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Tri-n-butyltin hydride is used as a radical reagent in reductive cleavage, radical dehalogenation and intramolecular radical cyclization. It also promotes intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Further, it acts as a reducing agent for the conversion of alkyl halides to hydrocarbons. In addition to this, it is used in a veterinary anthelmintic for poultry and an intermediate to make other butyltin compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrure de tri-n-butylétain est utilisé comme réactif radicalaire dans le clivage réductif, la déshalogénation radicalaire et la cyclisation des radicaux intramoléculaires. Il favorise également la cyclisation intramoléculaire conduisant au système de composés cycliques d’isoxazolo-benzaulène. De plus, il agit comme agent réducteur pour la conversion des halogénures d’alkyle en hydrocarbures. En outre, il est utilisé dans un anthelmintique vétérinaire pour la volaille et dans un intermédiaire pour fabriquer d’autres composés de butylétain
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 688-73-3
Formule moléculaire C12H27Sn
Poids moléculaire (g/mol) 290.058
Numéro MDL MFCD00009416
Clé InChI PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
CID PubChem 3032732
Nom IUPAC Tributylétain
SMILES CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin hydride
Point de fusion 0°C to 1°C
Densité 1.098
Point d’ébullition 68°C to 74°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.473
Quantité 100 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 3587329
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 291.07
Pourcentage de pureté 97%