Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en PVC
Offre une résistance exceptionnelle à une grande variété de produits chimiques, à l’huile et au benzène. La tubulure en PVC Deutsch Neumann est solide mais légère et convient à une utilisation générale en laboratoire.
65.85€ - 210.00€
Spécification
Matériau | PVC |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 unité |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10544454
|
Deutsch Neumann™
3500812 |
8 mm | 12 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10217494
|
Deutsch Neumann™
3500812 |
8 mm | 12 mm |
65.85€
50m |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10753354
|
Deutsch Neumann™
3501014 |
10 mm | 14 mm |
87.62€
50m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10326584
|
Deutsch Neumann™
3500913 |
9 mm | 13 mm |
72.70€
50m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- De couleur transparente
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60 °C
- Disponible avec un filet de renforcement large
Spécification
PVC | |
1 unité | |
Transparent |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Deutsch Neumann™ Tubulure en PVC