Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en PVC
Code produit. 10326584
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
9 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
13 mm
14 mm
Conditionnement:
50m
5m
Code produit. 10326584
Marque: Deutsch Neumann™ 3500913
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une résistance exceptionnelle à une grande variété de produits chimiques, à l’huile et au benzène. La tubulure en PVC Deutsch Neumann est solide mais légère et convient à une utilisation générale en laboratoire.
  • De couleur transparente
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 60 °C
  • Disponible avec un filet de renforcement large
Spécification
Diamètre (métrique) interne 9 mm
Matériau PVC
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Longueur totale (métrique) 50 m
Épaisseur (métrique) 2 mm
Quantité d’emballage 1 unité