Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en PVC
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
9 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
13 mm
14 mm
Conditionnement:
50m
5m
Description
- De couleur transparente
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60 °C
- Disponible avec un filet de renforcement large
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Couleur | Transparent |