Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ classe AS, type 3
En verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de type 3 de classe AS comprend des graduations avec marquage DE-M et est étalonnée pour une distribution totale.
71.40€ - 135.19€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835 |
---|---|
Matériau | AR-GLAStrade; |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Tolérance | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12005312
|
BRAND™
28405 |
0,5 ml | plusmn; 0,006 ml | 0,01 mL |
90.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11803980
|
BRAND™
28412 |
5 ml | plusmn; 0,03 ml | 0,1 mL |
83.40€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11833920
|
BRAND™
28406 |
1 ml | plusmn; 0,007 ml | 0,1 mL |
83.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12068359
|
BRAND™
28409 |
2 ml | plusmn; 0,010 ml | 0,02 mL |
71.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11868331
|
BRAND™
28411 |
5 ml | plusmn; 0,030 ml | 0,05 mL |
85.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11843920
|
BRAND™
28413 |
10 ml | plusmn; 0,05 ml | 0,1 mL |
135.19€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11813980
|
BRAND™
28414 |
20 ml | plusmn; 0,10 ml | 0,1 mL |
89.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10290021
|
BRAND™
27316 |
1 ml | plusmn; 0,007 ml | 0,01 mL |
94.95€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10603561
|
BRAND™
27319 |
2 ml | plusmn; 0,070 ml | 0,02 mL |
94.95€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- Type 3 (zéro en haut)
- Graduations de marquage DE-M
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.)
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage
- Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande
Spécification
DIN EN ISO 835 | |
AR-GLAStrade; | |
Oui |