Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ classe AS, type 3
En verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de type 3 de classe AS comprend des graduations avec marquage DE-M et est étalonnée pour une distribution totale.
Marque: BRAND™ 27319
87.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- Type 3 (zéro en haut)
- Graduations de marquage DE-M
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.)
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage
- Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande
Spécification
DIN EN ISO 835 | |
Oui | |
plusmn; 0,070 ml |
AR-GLAStrade; | |
0,02 mL | |
2 ml |