Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ classe AS, type 3
En verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de type 3 de classe AS comprend des graduations avec marquage DE-M et est étalonnée pour une distribution totale. 
Marque:  BRAND™ 28411
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11868331
  • 85.80€ / 12 pièces
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • Type 3 (zéro en haut)
  • Graduations de marquage DE-M
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.)
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage
  • Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 835
Oui
Bouchon en coton
5 ml
AR-GLAStrade;
0,05 mL
plusmn; 0,030 ml