Learn More
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs en PP transparents VITLAB™ possèdent une poignée pratique et un crochet de suspension. Parfaits pour les poudres et les liquides.
Marque:  Vitlab™ 41594
Code produit. 10608972
  • 31.30€ / 12 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Spécification
120mm
11mm
180 mm
Autoclavables
90mm
342 ml
PP
60°
Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Nom du produit
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène > Capacité : 342 ml ; hauteur : 180 mm ; longueur : 90 mm