Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis galvanisé
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 40045
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PE bleu
- Caillebotis : galvanisé
Spécification
Bleu | |
220 L | |
Painted Spill Sump | |
1330.00 mm | |
1330.00 mm | |
385.00 mm | |
930.00 mm | |
43.9 kg |
58.1 gal. | |
Polyéthylène | |
52.36 in. | |
52.36 in. | |
15.16 in. | |
36.61 in. | |
96.78 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis galvanisé > Capacity: 220 L, Depth: 930 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu