Learn More
VITLAB™ Flacons transparents à col étroit en PFA Code produit.: 10757611
Expédition estimée: 23-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
VITLAB™ Flacons transparents à col étroit en PFA
Code produit. 10757611
250 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Code produit. 10757611
Marque: VITLAB™ 108297
Expédition estimée: 23-09-2025
VITLAB™ Transparent PFA Narrow-Mouth Bottle with Buttress Thread are supplied with a screw cap. Made of PFA, they are ideal for long-term storage of high-purity oxidants, acids, and alkalis, as well as hydrocarbons, trace analysis solvents, and standards.
  • Product Type: Storage Bottle
  • Description: Narrow Mouth with Buttress Thread
  • Material: PFA
  • Shape: Round
  • Includes: Screw Cap
Spécification
Surface du flacon Anti-adhésif et lisse
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,4 in
À utiliser avec (application) Pour le stockage à long terme d’agents oxydants de haute pureté, d’acides et d’alcalis et d’hydrocarbures, de solvants et d’étalons d’analyse de traces
Comprend Bouchon à vis
Matériau PFA
Température max. (métrique) -328°F to +500°F
Nb par paquet 1Each
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -200°C à +260°C
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated No
Bouche Étroit
Forme Round
Hauteur (métrique) 160 mm
Type de produit Flacon
Hauteur (impériale) 6.3 in.
Matériau du bouchon PFA
Taille du bouchon S 28
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
VITLAB™ Flacons transparents à col étroit en PFA >